Få mere at vide
Thermo Scientific™ MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa og Sharpe) (Dehydreret)
Artikelnummer. p-7079182
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 13295949
Brand: Thermo Scientific™ CM1153B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler og opregn mælkesyrebakterier fra fødevarer, herunder de vanskelige og langsomt voksende stammer af Lactobacillus med MRS (ISO ) Agar.
Isoler og opregn mælkesyrebakterier fra fødevarer med Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa og Sharpe) (Dehydreret), mens den klæber til ISO 15214: 1998. Dette medium er designet til at understøtte væksten af alle stammer af lactobacilli, selv de vanskelige og langsomt voksende stammer af Lactobacillus brevis og Lactobacillus fermenti .
Brug MRS (ISO ) Agar til optælling og isolering af mesofile mælkesyrebakterier fra fødevareprøver. MRS (ISO ) Agar fremmer væksten af mælkesyrebakterierne, som omfatter arter af følgende slægter: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus og Leuconostoc .
  • overholder ISO 15214: 1998 standarder.
  • Overlegen ydeevne i forhold til tomatjuicemedium fra Briggs 1 og kødekstrakt tomatjuicemediet fra de Man.
MRS-formuleringen blev udviklet af de Man, Rogosa og Sharpe 2 i 1960 for at erstatte en variabel komponent (tomatjuice) og samtidig give et medium, der ville understøtte god vækst af lactobaciller i mejeriprodukter, selv de stammer, der viste dårlig vækst i eksisterende medier.
MRS (ISO ) Agar blev designet til at være i overensstemmelse med formuleringen specificeret i ISO 15214: 1998 Horisontal metode til optælling af mesofile mælkesyrebakterier-kolonitællingsteknik ved 30 °C.
Mediet udviser en vis grad af selektivitet, men hvis gær- og skimmelsvampkontamination i fødevareprøverne giver anledning til bekymring, kan disse mikroorganismer hæmmes ved tilsætning af selektive midler som sorbinsyre, ciprofloxacin eller clindamycin.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa og Sharpe) (Dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g