Få mere at vide
Thermo Scientific™ MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa og Sharpe) (Dehydreret)
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Isoler og opregn mælkesyrebakterier fra fødevarer med Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa og Sharpe) (Dehydreret), mens den klæber til ISO 15214: 1998. Dette medium er designet til at understøtte væksten af alle stammer af lactobacilli, selv de vanskelige og langsomt voksende stammer af Lactobacillus brevis og Lactobacillus fermenti .
Brug MRS (ISO ) Agar til optælling og isolering af mesofile mælkesyrebakterier fra fødevareprøver. MRS (ISO ) Agar fremmer væksten af mælkesyrebakterierne, som omfatter arter af følgende slægter: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus og Leuconostoc .
MRS (ISO ) Agar blev designet til at være i overensstemmelse med formuleringen specificeret i ISO 15214: 1998 Horisontal metode til optælling af mesofile mælkesyrebakterier-kolonitællingsteknik ved 30 °C.
Mediet udviser en vis grad af selektivitet, men hvis gær- og skimmelsvampkontamination i fødevareprøverne giver anledning til bekymring, kan disse mikroorganismer hæmmes ved tilsætning af selektive midler som sorbinsyre, ciprofloxacin eller clindamycin.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
- overholder ISO 15214: 1998 standarder.
- Overlegen ydeevne i forhold til tomatjuicemedium fra Briggs 1 og kødekstrakt tomatjuicemediet fra de Man.
MRS (ISO ) Agar blev designet til at være i overensstemmelse med formuleringen specificeret i ISO 15214: 1998 Horisontal metode til optælling af mesofile mælkesyrebakterier-kolonitællingsteknik ved 30 °C.
Mediet udviser en vis grad af selektivitet, men hvis gær- og skimmelsvampkontamination i fødevareprøverne giver anledning til bekymring, kan disse mikroorganismer hæmmes ved tilsætning af selektive midler som sorbinsyre, ciprofloxacin eller clindamycin.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 10 °C til 30 °C |
| Oversigt | MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa og Sharpe) (Dehydreret) |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |