missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scharlab FRU Agar

Artikelnummer. 11441827
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
MRS Agar; Form: Fast
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11441827

Brand: Scharlab 01135500

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MRS Agar bruges til påvisning, isolering og dyrkning af lactobaciller og andre mælkesyrebakterier fra mad og drikke.

  • ISO
  • Fast dyrkningsmedium til påvisning, isolering og dyrkning af lactobaciller og andre mælkesyrebakterier fra fødevarer og drikkevarer
  • Ifølge de Man, Rogosa og Sharpe iflg ISO 9332 og 15214 standarder.

Tekniske data

Certificeringer/compliance ISO 9332, 15214
Form Fast stof
Medietype FRU Agar
Produkttype Agar
Målorganismeklasse Gram-positive organismer
Formulering Peptone Proteose 10,00 g/L, Kødekstrakt 8,00 g/L, Gærekstrakt 4,00 g/L, D(+)-Glucose 20,00 g/L, Natriumacetat0,3 H 2 O 5,00 g/L, Triammoniumcitrat 2,00 g/200 Magnesium 2,00 g /200. g/L, Mangansulfat 0,4 H 2 O 0,05 g/L, Dikaliumphosphat 2,00 g/L, Polysorbat 80 1,00 g/L, Agar 14,00 g/L
Til brug med (applikation) Påvisning, isolering og dyrkning af laktobaciller og andre mælkesyrebakterier
Inkubationsbetingelser 30 °C± 1 °C
Inkubationstid 72± 3 timer.
pH 6.2± 0,2
Mængde 500 g
Opløselighed Uopløselig
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.