Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MRS 4062 triethylammonium salt
Beskrivelse
Selective P2Y4 receptor agonist (EC50 values are 23, 640, and 740 nM for hP2Y4, hP2Y2 and hP2Y6 respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MRS 4062 triethylammonium salt |
| CAS | 1309871-50-8 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C42H86N7O15P3 |
| Formel vægt | 1022.09 |
| Renhed | 98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 1022.105 |