Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MRS 2768 tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095912
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18095912 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18095912 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3884/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 DKK
    3536.40 DKK / 1mg
    Spare 203.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selective P2Y2 agonist
Selective P2Y2 agonist (EC50 = 1.89 μM). Displays no affinity for human P2Y4 or P2Y6 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MRS 2768 tetrasodium salt
CAS 2567869-47-8
Mængde 1 mg
Molekylær formel C15H16N2Na4O18P4
Formel vægt 728.14
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 728.143