Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MRS 2693 trisodium salt
Beskrivelse
Selective P2Y6 agonist (EC50 = 0.015 μM at the hP2Y6 receptor). Displays no activity at other P2Y subtypes. Exerts a cytoprotective effect in an in vivo mouse model of hindlimb skeletal muscle ischemia/reperfusion injury.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MRS 2693 trisodium salt |
| CAS | 1448858-83-0 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C9H13IN2Na3O12P2 |
| Formel vægt | 596 |
| Renhed | >95% |
| Molekylvægt (g/mol) | 599.026 |