missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ MRS 2690
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18025582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18025582 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18025582 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2915/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent P2Y14 agonist

MRS 2690 is a potent P2Y14 receptor agonist (EC50 = 49 nM) that displays 7-fold higher potency than UDP-glucose. This product is typically reconstituted in water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MRS 2690
CAS 15039-58-4
Mængde 1 mg
Molekylær formel C15H22N2Na2O16P2S
Formel vægt 626.33
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.