missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MRS 2578, TRC

Artikelnummer. 30473386
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473386 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM75021310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N''-1,4-butanediylbis-N'-(3-isothiocyanatophenyl)thiourea
CAS 711019-86-2
Molekylær formel C20 H20 N6 S4
Mængde 10 mg
Synonym MRS 2578, N,N''-1,4-butanediylbis[N'-(3-isothiocyanatophenyl)thiourea
InChI formel InChI=1S/C20H20N6S4/c27-13-23-15-5-3-7-17(11-15)25-19(29)21-9-1-2-10-22-20(30)26-18-8-4-6-16(12-18)24-14-28/h3-8,11-12H,1-2,9-10H2,(H2,21,25,29)(H2,22,26,30)
SMIL S=C=Nc1cccc(NC(=S)NCCCCNC(=S)Nc2cccc(c2)N=C=S)c1
IUPAC navn 1-(3-isothiocyanatophenyl)-3-[4-[(3-isothiocyanatophenyl)carbamothioylamino]butyl]thiourea
Molekylvægt (g/mol) 472.67
Formel vægt 472.0632
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.