Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MRS 2179 tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064382
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18064382
Brand: Tocris Bioscience™ 0900/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective P2Y1 antagonist
A competitive antagonist at P2Y1 receptors (KB = 100 nM). Selective over P2X1 (IC50 = 1.15 μM), P2X3 (IC50 = 12.9 μM), P2X2, P2X4, P2Y2, P2Y4 and P2Y6 receptors. Inhibits the upregulation of NTPDase1 by ATPγS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1454889-37-2
Molekylær formel C11H17N5Na4O9P2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MRS 2179 tetrasodium salt
Mængde 50 mg
Formel vægt 513.16
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 517.19