Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MRS 1754
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015772
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015772 10 mg
18013812 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18015772 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2752/10
Selective A2B antagonist
Selective adenosine A2B receptor antagonist (Ki values are 1.97, 16.8, 403, 503, 570 and 612 nM for hA2B, rA1, hA1, hA2A, hA3 and rA2A receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 264622-58-4
Molekylær formel C26H26N6O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MRS 1754
Mængde 10 mg
Formel vægt 486.52
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 486.532