missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MRS 1754, MedChemExpress
Beskrivelse
MRS 1754 is a selective antagonist radioligand for A2B adenosine receptor with very low affinity for A1 and A3 receptors of both humans and rats.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MRS 1754 |
| CAS | 264622-58-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H26N6O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 15 mg/mL (30.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(C#N)C=C1)COC2=CC=C(C(N3)=NC(N(CCC)C(N4CCC)=O)=C3C4=O)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 486.52 |
| Formel vægt | 486.52 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?