Få mere at vide
MRS-1706, MedChemExpress
Beskrivelse
MRS-1706 is a potent and selective adenosine A2B receptor inverse agonist. MRS-1706 has Ki values of 1.39, 112, 157, and 230 nM for human A2B, A2A, A1 and A3 receptors respectively. MRS-1706 blocks adenosine-mediated cAMP induction.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MRS-1706 |
| CAS | 264622-53-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H29N5O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 240 mg/mL (476.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(C(C)=O)C=C1)COC2=CC=C(C3=NC(N(CCC)C(N(CCC)C4=O)=O)=C4N3)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 503.55 |
| Formel vægt | 503.55 |
| Vis mere |