Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MRS 1220
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18757366
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18757366 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18757366 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1217/5
Highly potent and selective hA3 antagonist
A potent and highly selective antagonist at the human A3 adenosine receptor (Ki values are 0.65, 305, and 52 nM at hA3, rA1 and rA2A respectively. Displays an IC50 value > 1 μM for inhibition of binding to rat A3 receptors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 183721-15-5
Analyseprocentområde >98%
Mængde 5 mg
Molekylær formel C21H14ClN5O2
Formel vægt 403.83
Fysisk form Solid
Produkttype MRS 1220