missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MRPL52 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30152964
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30152964 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30152964 Leverandør Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverandørnr. NBP306249CL1

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

MRPL52 Polyclonal antibody specifically detects MRPL52 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen MRPL52
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias L52mt, mitochondrial ribosomal protein L52, MRP-L52,39S ribosomal protein L52, mitochondrial
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL52 fragment.
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 122704
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.