Få mere at vide
R&D Systems™ MRPL10 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18601407 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18601407 0.1 mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18601407 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP248590PEP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 124995
Molekylvægt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 27 kDa
Mængde 0.1 mL
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias L10mt, MGC17973, mitochondrial ribosomal protein L10, MRP-L10L8mt, MRP-L839S ribosomal protein L10, mitochondrial, MRPL839S ribosomal protein L8, mitochondrial, RPML8L10MT
Gen symbol MRPL10
Inhibitor egenskaber This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-48590. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Produktlinje Novus
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein MRPL10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.