Få mere at vide
MreB Perturbing Compound A22, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MreB Perturbing Compound A22 |
| CAS | 22816-60-0 |
| Molekylær formel | C8H8Cl2N2S • HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | A 22, S-(3,4-Dichlorobenzyl)thiouronium Chloride, 2-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-thio-pseudourea Monohydrochloride, 2-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-thio-pseudourea Hydrochloride, (3,4-Dichlorophenyl)methyl Ester Carbamimidothioic Acid Monohydrochloride, (3,4-Dichlorophenyl)methyl Ester Carbamimidothioic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-9(14(3)10(2)13(16)17)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-10,12,15H,1-3H3,(H,16,17)/t9-,10+,12+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](N(C)[C@H](C)C(O)=O)[C@@H](O)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-[[(1S,2S)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]-methylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.133646 |
| Formel vægt | 237.1365 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?