Få mere at vide
MRE-269, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-acetic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29N3O3/c1-19(2)28(15-9-10-16-31-18-23(29)30)22-17-26-24(20-11-5-3-6-12-20)25(27-22)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17,19H,9-10,15-16,18H2,1-2H3,(H,29,30) |
| Formel vægt | 419.2209 |