missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MRE-269, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200101774
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16490688

Brand: Medchem Express HY79593

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress MRE-269 is an active metabolite of selexipag, and acts as a selective IP receptor agonist.

MRE-269 is an active metabolite of selexipag, and acts as a selective IP receptor agonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MRE-269
Fysisk form Solid
CAS 475085-57-5
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H29N3O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ACT-333679
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (238.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(COCCCCN(C(C)C)C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 419.52
Formel vægt 419.52
Procent renhed 98.43%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.