Få mere at vide
MRE-269, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490688
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490688 5 mg -
16484127 50 mg 50mg
16408248 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490688 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY79593
MedChemExpress MRE-269 is an active metabolite of selexipag, and acts as a selective IP receptor agonist.
MRE-269 is an active metabolite of selexipag, and acts as a selective IP receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MRE-269
Fysisk form Solid
CAS 475085-57-5
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H29N3O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ACT-333679
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (238.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(COCCCCN(C(C)C)C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 419.52
Formel vægt 419.52
Procent renhed 98.43%