Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hr. Frosty™ Frysebeholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11315674
Holder:
12 rør (3,6 ml)
12 rør (4,5 til 5,0 ml)
18 rør (1,0 til 2,0 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11315674
Brand: Thermo Scientific™ 51000036
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Frys celler i rør fra 1 til 5 ml ved hjælp af denne hurtigfrysebeholder designet til at opnå en afkølingshastighed meget tæt på -1 C/°minut.
Frys celler i rør fra 1 til 5 ml ved hjælp af Thermo Scientific™ Hr. Frosty™ Frysebeholder. Det brugervenlige system er designet til at opnå en afkølingshastighed meget tæt på -1 °C/minut, den optimale hastighed for cellebevaring. Den kan rumme 12 til 18 rør, og et låg med skruelåg sikrer prøverne inde i tilfælde af utilsigtet, at beholderen vælter.
Polycarbonatbeholdere med blå højdensitets polyethylen lukning. Grå hætteglasholder af polyethylen med høj densitet, skumindsats.
  • Holder 12 til 18 rør og har en profilhøjde på 86 eller 151 mm (3-7/16 til 5-5/16 tommer), hvilket sparer værdifuld fryseplads under afkølingsprocessen
  • Skruetoplåget sikrer prøverne inde i tilfælde af utilsigtet beholdervæltning
  • Eliminerer upålidelige, improviserede skumbeholdere
  • Nem at —bruge kræver kun 100% isopropylalkohol og en mekanisk fryser
  • Ingen kontakt med alkoholen: ingen opsugning, ingen etiketfjernelse og ingen kompromis med rørhåndtryk
Bestillingsoplysninger:
Beholdere har 4,75 in. diameter (120 mm) lukning
Inkluderer:
Kræver
Isopropylalkohol og en mekanisk fryser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 151 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Materiale Polycarbonat
Type Frysebeholder
Farve Klart, blåt låg
Kapacitet (metrisk) 3.6 mL
Holder 12 rør (3,6 ml)
Temperaturområde -1 °C
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt