Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hr. Frosty™ Frysebeholder
Beskrivelse
Frys celler i rør fra 1 til 5 ml ved hjælp af Thermo Scientific™ Hr. Frosty™ Frysebeholder. Det brugervenlige system er designet til at opnå en afkølingshastighed meget tæt på -1 °C/minut, den optimale hastighed for cellebevaring. Den kan rumme 12 til 18 rør, og et låg med skruelåg sikrer prøverne inde i tilfælde af utilsigtet, at beholderen vælter.
Polycarbonatbeholdere med blå højdensitets polyethylen lukning. Grå hætteglasholder af polyethylen med høj densitet, skumindsats.
- Holder 12 til 18 rør og har en profilhøjde på 86 eller 151 mm (3-7/16 til 5-5/16 tommer), hvilket sparer værdifuld fryseplads under afkølingsprocessen
- Skruetoplåget sikrer prøverne inde i tilfælde af utilsigtet beholdervæltning
- Eliminerer upålidelige, improviserede skumbeholdere
- Nem at —bruge kræver kun 100% isopropylalkohol og en mekanisk fryser
- Ingen kontakt med alkoholen: ingen opsugning, ingen etiketfjernelse og ingen kompromis med rørhåndtryk
Bestillingsoplysninger:
Beholdere har 4,75 in. diameter (120 mm) lukning
Inkluderer:
Kræver
Isopropylalkohol og en mekanisk fryser
Specifications
Specifications
| Højde (metrisk) | 86 mm |
| Diameter (metrisk) | 117 mm |
| Materiale | Polycarbonat |
| Produkttype | Frysebeholder |
| Farve | Klart, blåt låg |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Holder | 18 rør (1,0 til 2,0 ml) |
| Temperaturområde | -1 °C |