Få mere at vide
MedChemExpress MQAE
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (306.57 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 35 mg/mL (107.30 mM) |
| Mål | HBV |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.19 g/mol |
| CAS | 162558-52-3 |