Få mere at vide
MP Biomedicals™ MPure™ Viralt RNA-ekstraktionssæt
Artikelnummer. 15799200 Shop alle MP Biomedicals produkter
:
48 forberedelser
Artikelnummer. 15799200
Brand: MP Biomedicals™ 117022140
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ekstraher viralt RNA fra humane biologiske prøver såsom serum, plasma, urin, CSF og andre cellefri væsker
  • Fuldstændig automatiseret oprensningsprotokol
  • Køretid så lidt som 40 minutter
  • RNA kan anvendes umiddelbart i downstream-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oversigt Viralt RNA-ekstraktionssæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Menneskelige biologiske prøver (plasma, serum, andre cellefri væsker)
Til brug med (udstyr) MPure-12 Automatiseret nukleinsyrerensningssystem
Til brug med (applikation) RNA Purification
Inkluderer Proteinase K, 30 μI; Lysisbuffer 2, 720 μL; Bindingsbuffer 1, 1000 μL; Magnetisk perleopløsning, 800 μL; Vaskebuffer 1, 1000 μL; Vaskebuffer 2, 1000 μL; Vaskebuffer 3, 1000 μL; Elueringsbuffer 1, 1000 μL; Elueringsbuffer 2, 1000 μL; RNase Frit vand, 1000 μL; RNase Frit vand, 1000 μL
Antal reaktioner 48 Forberedelser
Prøvestørrelse 100 til 400 μL