Få mere at vide
MP Biomedicals™ MPure™ Viral/patogen nukleinsyreekstraktionssæt B
Artikelnummer. 15789200 Shop alle MP Biomedicals produkter
:
48 forberedelser
Artikelnummer. 15789200
Brand: MP Biomedicals™ 117022130
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til bakteriekultur, podningsprøver og miljøprøver
MPure Viral/patogen nukleinsyreekstraktionssæt B bruges sammen med MPure-12 instrument til ekstraktion af viralt og bakterielt DNA/RNA fra bakteriekultur, podningsprøver og miljøprøver. Startprøver omfatter kliniske prøver såsom sputum, bronkoalveolær skylning, cellefri kropsvæsker, urin, respiratoriske prøver, bakteriekultur enten fast eller i suspension og miljøprøver såsom jord, vand og fæces. Sættet indeholder alt det nødvendige til prøveforberedelse. For hårde prøver (jord eller afføring), prøveforberedelse vha FastPrep™ Instrumenter og Lysing Matrix Tubes kan i høj grad øge udbyttet samt forkorte behandlingstiderne.
  • Fuldstændig automatiseret oprensningsprotokol
  • Kan køres på så lidt som 55 minutter
  • Ekstraherede nukleinsyrer kan anvendes i nedstrømsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oversigt Viral/patogen nukleinsyreekstraktionssæt B
Prøvetype Bakterier, Virus, Podepinde
Til brug med (udstyr) MPure-12 Automatiseret nukleinsyrerensningssystem
Til brug med (applikation) Nukleinsyreoprensning; viralt og bakterielt DNA/RNA fra cellerige prøver
Inkluderer Proteinase K: 40 μI; Lysisbuffer 2: 720 μL; Bindende buffer 1: 720 μL; Magnetisk perleløsning: 800 μL; Vaskebuffer 1: 1000 μL; Vaskebuffer 2: 1000 μL; Vaskebuffer 3: 1000 μL; Elueringsbuffer 1: 1000 μL; Elueringsbuffer 2: 1000 μL; BL2 buffer: 400 μL
Antal reaktioner 48 Forberedelser
Prøvevolumen Bakteriepellet: 100-200 μL /Op til 109 bakterier (ca. OD 600
Test tid Så lidt som 55 minutter