Få mere at vide
MP Biomedicals™ MPure™ Viral/patogen nukleinsyreekstraktionssæt A
Artikelnummer. 15779200 Shop alle MP Biomedicals produkter
:
MPure™ Viral/patogen nukleinsyreekstraktionssæt A; Antal reaktioner: 48 tests
Artikelnummer. 15779200
Brand: MP Biomedicals™ 117022120
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MPure Viral/patogen nukleinsyreekstraktionssæt A ekstraherer viralt og bakterielt DNA/RNA fra cellefri prøver, herunder serum, plasma og andre cellefri kropsvæsker.
  • Løb på så lidt som 40 minutter
  • Nukleinsyre er klar til øjeblikkelig brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Format Sæt
Til brug med (udstyr) MPure-12 Automatiseret nukleinsyrerensningssystem
Til brug med (applikation) Nukleinsyreoprensning, DNA og RNA
Inkluderer Reagenspatron: 48, reaktionskammer: 48, tipholder: 48, filtreret tip: 50, piercingstift: 50, prøverør (2 mL): 50, elueringsrør (1,5 mL): 50, RNA-bærer (1 mg): 1, stregkodepapir: 1, Proteinase K opløsning: 40μ L, Lysis Buffer 1: 720μ L, bindende buffer 1: 1000μ L, magnetisk perleløsning: 800μ L, vaskebuffer 1: 1000μ L, vaskebuffer 2: 1000μ L, vaskebuffer 3: 1000μ L, RNase-frit vand: 1000μ L, BL2 Buffer: 400μ L
Antal reaktioner 48 Forberedelser
Produkttype Viral/patogen nukleinsyreekstraktionssæt
Prøvevolumen 100 til 400μ L (virus), 100 til 200μ L (virus/bakterier)
Test tid Så lidt som 40 minutter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MPure Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase K
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.