Få mere at vide
MP Biomedicals™ MPure™ Viralt nukleinsyreekstraktionssæt 800
Artikelnummer. 15719210 Shop alle MP Biomedicals produkter
:
48 forberedelser
Artikelnummer. 15719210
Brand: MP Biomedicals™ 117022170
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til ekstraktion af viralt DNA eller RNA fra humane biologiske prøver såsom serum, plasma og andre cellefri væsker
  • Bruges sammen med MPure-12 instrument til udvinding
  • Fuldstændig automatiseret oprensningsprotokol
  • Løb på så lidt som 55 minutter
  • Nukleinsyrer kan anvendes umiddelbart i downstream-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oversigt Viralt nukleinsyreekstraktionssæt 800
Prøvetype Menneskelige biologiske prøver (serum, plasma og andre cellefri væsker)
Til brug med (udstyr) MPure-12 Automatiseret nukleinsyrerensningssystem
Til brug med (applikation) Nukleinsyreoprensning; Viralt DNA eller RNA fra humane biologiske prøver såsom serum, plasma og andre cellefri væsker
Inkluderer Proteinase K opløsning: 40 μL; Lysisbuffer 2: 1000 μL; Bindende buffer 1: 1600 μL; Magnetisk perleløsning: 800 μL; Vaskebuffer 1: 1000 μL; Vaskebuffer 2: 1000 μL; Vaskebuffer 3: 1000 μL; RNase-frit vand: 1000 μL
Antal reaktioner 48 Forberedelser
Prøvevolumen 600 til 800 μL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MPure Viral Nucleic Acid Extraction Kit 800
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase K