Få mere at vide
MP Biomedicals™ MPure™ Viralt nukleinsyreekstraktionssæt
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
48 forberedelser
Beskrivelse
- Fuldstændig automatiseret oprensningsprotokol
- Løb på så lidt som 40 minutter
- Nukleinsyrer kan bruges med det samme i downstream-applikationer såsom PCR, qPCR, Sequencing (NGS ), Microarray, RFLP og Southern Blot-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Oversigt | Viralt nukleinsyreekstraktionssæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Menneskelige biologiske prøver (serum, plasma og andre cellefri væsker) |
| Til brug med (udstyr) | MPure-12 Automatiseret nukleinsyrerensningssystem |
| Til brug med (applikation) | Viral DNA eller RNA oprensning |
| Inkluderer | Proteinase K opløsning, 30 μl; Lysisbuffer 2, 720 μL; Bindingsbuffer 1, 1000 μL; Magnetisk perleopløsning, 800 μL; Vaskebuffer 1, 1000 μL; Vaskebuffer 2, 1000 μL; Vaskebuffer 3, 1000 μL: RNase-frit vand, 1000 μL; RNase-frit vand, 1000 μL |
| Antal reaktioner | 48 Forberedelser |
| Prøvevolumen | 100 til 400 μL |
| Test tid | Så lidt som 40 minutter |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MPure Viral Nucleic Acid Extraction Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: glycerol, proteinaseK, guanidine thiocyanate, triton X-100,isopropyl alcohol,ethyl alcohol, guani