Få mere at vide
MP Biomedicals™ MPure™ Total RNA-ekstraktionssæt
Artikelnummer. 17707534 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
48 prøver
Artikelnummer. Mængde
17707534 48 prøver
1 options
Artikelnummer. 17707534 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 117022160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3465.00 DKK
    3298.93 DKK / 1 sæt
    Spare 166.07 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MPure™ Total RNA Extraction Kit brugt sammen med MPure-12 instrument til ekstraktion af total RNA fra fuldblod, blodceller, dyrevæv, plantevæv, gær eller dyrkede celler.
  • Nukleinsyrer ekstraheret kan bruges i en række downstream-applikationer, herunder: PCR, qPCR, sekventering (NGS ), Microarray, RFLP, Southern Blot-analyse.
Tekniske data
Indhold og opbevaring MPure-12 Total RNA Extraction Kit skal opbevares ved stuetemperatur (15 C °til 25 °C). Frys ikke reagenspatronerne. Sættene er stabile i 15 måneder under disse forhold.
Format Sæt
Prøvetype Fuldblod, Gær, Dyrkede celler, Dyrevæv, Plantevæv, Blodceller
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, sekventering (NGS ), mikroarray, DDRT PCR, TaqMan™ analyse, northern blot analyse, northern blotting
Inkluderer Proteinase K-opløsning (40μ L), Lysis Buffer 2 (720μ L), Bindingsbuffer 1 (1300μ L), Magnetic Bead Solution (800μ L), vaskebuffer 1 (1000μ L), vaskebuffer 2 (1000μ L), vaskebuffer 3 (1000μ L), RNase-frit vand (1000μ L), rnasefrit vand (1000μ L), DNase
Produkttype RNA-ekstraktionssæt
Mængde 48 prøver
Eksempelkilde Dyre- og menneskevæv
Synonym MPure Total RNA-ekstraktionssæt
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.