Få mere at vide
MP Biomedicals™ MPure™ Vævs-DNA-ekstraktionssæt
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
48 forberedelser
Beskrivelse
MPure Tissue DNA Extraction Kit indeholder alt det nødvendige til prøveforberedelse. For sejt væv, såsom hjerte- eller skeletmuskulatur, milt, tarm eller andre bindevævsrige prøver, skal prøveforberedelse vha. FastPrep™ Instrumenter og Lysing Matrix Tubes kan i høj grad øge udbyttet samt forkorte behandlingstiden.
- Fuldstændig automatiseret oprensningsprotokol
- Kører på så lidt som 40 minutter
- Producerer nukleinsyrer, der kan bruges med det samme i downstream-applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Oversigt | Vævs-DNA-ekstraktionssæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Dyrevæv, Blodplet, Podepinde |
| Til brug med (udstyr) | MPure-12 Automatiseret nukleinsyrerensningssystem |
| Til brug med (applikation) | Oprensning af vævs-DNA |
| Inkluderer | Lysisbuffer 2, 720 μL; Bindingsbuffer 1, 720 μL; Magnetisk perleopløsning, 800 μL; Vaskebuffer 1, 1000 μL; Vaskebuffer 2, 1000 μL; Vaskebuffer 3, 1000 μL; Elueringsbuffer, 1000 μL; Elueringsbuffer, 1000 μL |
| Antal reaktioner | 48 Forberedelser |
| Prøvevolumen | Rens DNA fra 100 - μ400 L eller 10 - 40 mg væv; 100 - μ400 L eller én vatpind eller børste til tørrede podepindeprøver; 100 - 400 μL eller fire skiver til tørret blod |
| Test tid | Så lidt som 40 minutter |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MPure Tissue DNA Extraction Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Indeholder: proteinase, sodium dodecyl sulphate, ethanol, guanidium chloride, polyethylene glycol, propan-2-ol