Få mere at vide
MP Biomedicals™ MPure™ Retsmedicinsk DNA-ekstraktionssæt
Product Code. 15769200 Shop All MP Biomedical Products
Change view
Click to view available options
Antal reaktioner:
48 Forberedelser
Unit Size:
1 sæt
Product Code. Antal reaktioner Unit Size
15769200 48 Forberedelser 1 sæt
1 options
Product Code. 15769200 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 117022110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00 DKK
    2703.40 DKK / 1 sæt
    Spare 136.60 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Udtræk og isoler genomisk DNA fra retsmedicinske prøver
Sættet indeholder alt det nødvendige til prøveforberedelse. For prøver som f.eks. strygninger og vatpinde, cigaretskod og kropsvæske plettede stoffer eller andre faste matricer, skal prøveforberedelse vha. FastPrep™ Instrumenter og Lysing Matrix Tubes kan i høj grad øge udbyttet samt forkorte behandlingstiden. DNA ekstraheret ved hjælp af MPure Forensic DNA Extraction Kit er klar til øjeblikkelig brug i downstream-applikationer.
  • Fuldstændig automatiseret oprensningsprotokol
  • Løb på så lidt som 40 minutter
  • DNA er klar til øjeblikkelig brug
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oversigt Retsmedicinsk DNA-ekstraktionssæt
Prøvetype Retsmedicinsk prøve
Til brug med (udstyr) MPure-12™ Automatiseret nukleinsyrerensningssystem
Til brug med (applikation) Nukleinsyreoprensning; Genomisk DNA fra retsmedicinske prøver
Inkluderer Lysisbuffer 2, 1000 μL; Bindingsbuffer 1, 1000 μL; Magnetisk perleopløsning, 800 μL; Vaskebuffer 1, 1000 μL; Vaskebuffer 2, 1000 μL; Vaskebuffer 3, 1000 μL; Elueringsbuffer 1, 1000 μL; Elueringsbuffer 2, 1000 μL
Antal reaktioner 48 Forberedelser
Prøvevolumen Koaguleret/tørret blod: 20 μL; Retsmedicinske overflade- og kontaktpodninger, hårrod: 0,5 til 1 cm; Menneskeligt væv: 40 mg; Spyt: 50 μL; Sperm pletter: 5 til 10 μL eller 1 cm 2 af den retsmedicinske prøve; Tyggegummi: 40 mg; Cigaretskod: 1 cm 2 papir fra enden af cigaretten eller filteret
Test tid Så lidt som 40 minutter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • MPure Forensic DNA Extraction Kit
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: urea, sodium dodecylsulphate, ethanol,guanidine hydrochloride, Triton X-100, isopropanol, glycerol