Få mere at vide
MP Biomedicals™ MPure™ Bakterie-DNA-ekstraktionssæt
Artikelnummer. 15769210 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
48 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15769210 48 Forberedelser 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15769210 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 117022600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00 DKK
    2703.40 DKK / 1 sæt
    Spare 136.60 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Til ekstraktion af genomisk DNA fra Gram-positive og Gram-negative bakterier
MPure Bakterie-DNA-ekstraktionssættet indeholder alt det nødvendige til prøveforberedelse. For hårde prøver såsom grampositive bakterier eller sporer, jord eller fæces skal prøveforberedelse vha. FastPrep™ Instrumenter og Lysing Matrix Tubes kan øge udbyttet samt forkorte behandlingstiden.
  • Udgangsmaterialer omfatter bakteriepellet/koloni fra kultur, cellefri kropsvæsker, væsketransportmedier, urin og miljømateriale
  • Fuldstændig automatiseret oprensningsprotokol
  • Køretid så lidt som 55 minutter
  • DNA kan bruges umiddelbart i downstream-applikationer
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oversigt Bakterie-DNA-ekstraktionssæt
Format Kit
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Bakterieceller
Til brug med (udstyr) MPure-12 Automatiseret nukleinsyrerensningssystem
Til brug med (applikation) DNA-rensning fra Gram-positive og Gram-negative bakterier
Inkluderer Proteinase K-opløsning, 40 μl; Lysisbuffer 2, 720 μL; Bindingsbuffer 1, 720 μL; Magnetisk perleopløsning, 800 μL; Vaskebuffer 1, 1000 μL; Vaskebuffer 2, 1000 μL; Vaskebuffer 3, 1000 μL; Elueringsbuffer 1, 1000 μL; Elueringsbuffer 2, 1000 μL
Antal reaktioner 48 Forberedelser
Produkttype DNA Extraction Kit
Prøvevolumen 200 - 400 μL
Test tid Så lidt som 55 minutter
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MPure Bacterial DNA Extraction Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Urea, sodium dodecylsulphate, ethyl alcohol, guanidine hydrochloride, triton X-100, isopropyl alcoh