Få mere at vide
MPTP hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
MPTP hydrochloride is a brain penetrant dopamine neurotoxin, inducing Parkinson’s Disease. MPTP hydrochloride, a precusor of MPP+, induces apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MPTP hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 23007-85-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H16ClN |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12 mg/mL (57.22 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 10 mg/mL (47.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN1CC=C(C2=CC=CC=C2)CC1.[H]Cl |
| Vis mere |