Få mere at vide
Grant Instruments™ MPS-1 High Speed Shaker / Vortex Mixer
Orbit:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Alsidig til vortex med enkelt rør til rystning af mikroplader, PCR-plader, mikrorør og dybbrøndsplader
- Blanding af 0,2 ml til 50 ml mikrorør ved høj hastighed
- Savtand pulstilstand
- Meget lille fodaftryk
- Sikker i fugtige omgivelser på grund af lavspænding 12V strømforsyning
- Stille< 50 dBA
- Kan bruges ved temperaturer fra +4 C °til 40 °C
- Justerbare rpm eller 4 forudindstillinger
- Giv anerkendt teknisk og servicesupport
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Hastighedsområde | 300 til 3200 rpm |
| Spænding | 120/230 V |
| Watt | 10 W |
| Strømstyrke | 0,8 A |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 215 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Længde (metrisk) | 215 mm |
| Bredde (metrisk) | 225 mm |
| Vis mere |