missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ MPro N3
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18736266
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18736266 25 mg
18736606 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18736266 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7230/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Coronavirus Mpro inhibitor

MPro N3 is a coronavirus main protease (Mpro) inhibitor (respective IC50 values are 2.7, 4 and 8.8 μM for MHV-A29, HCoV-229E and FOPV replication in vitro). Inhibits viral cell infection in an MHV plaque reduction assay. Also inhibits SARS-CoV-2 viral cell entry in a plaque reduction assay (IC50 = 16.8 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(5-Methyl-3-isoxazolyl)carbonyl]-L-alanyl-L-valyl-N-[(1 S,2 E)-4-oxo-1-[[(3 S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]methyl]-4-(phenylmethoxy)-2-buten-1-yl]-L-leucinamide
CAS 884650-98-0
Mængde 25 mg
Mål Additional Synthetic Protease Inhibitors
Molekylær formel C35H48N6O8
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.