Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Mpro 61
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18727466
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18727466 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18727466 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7695/5
Potent non-covalent inhibitor of SARS-CoV-2 main protease
Mpro 61 is a potent non-covalent inhibitor of SARS-CoV-2 main protease (IC50 = 44 nM, EC50 = 0.175 μM in the replicon assay and EC50 = 0.08 μM in the infectious SARS-CoV-2 assay); it is cell permable and exhibits no apparent cytotoxicity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[5-[3-Chloro-5-[(2-chlorophenyl)methoxy]-4-fluorophenyl]-6-oxo[1(6 H),3 '-bipyridin]-3-yl]-1-methyl-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione
CAS 2679814-93-6
Mængde 5 mg
Mål 3 C and 3 CL Protease Inhibitors
Molekylær formel C28H19Cl2FN4O4
Renhed 0.95