missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Mpro 13b-K

Artikelnummer. 18094892
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18094892 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18094892 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7228/5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A Tocris product, part of R&D Systems. Coronavirus Mpro inhibitor

Mpro 13b-K is a coronavirus Mpro inhibitor (IC50 values are 0.12, 0.58 and 0.9 μM for recombinant Mpro from SARS-CoV-2, MERS-CoV and SARS-CoV, respectively). Mpro 13b-K inhibits SARS-CoV-2 infection of human Calu3 cells (IC50 = 2.4 μM). The compound also inhibits SARS-CoV-2 replication in A549-ACE2-TMPRSS2, VeroE6 and Huh7 cell cultures (EC50 values are 0.84, 1.3 and 3.4 μM). Exhibits oral and inhalative bioavailability. Please note that this product was previously known as Mpro 13b.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (1-((S)-1-(((S)-4-(benzylamino)-3,4-dioxo-1-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butan-2-yl)amino)-3-cyclopropyl-1-oxopropan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)carbamate
CAS 2412965-59-2
Mængde 5 mg
Produktlinje Tocris
Mål 3C and 3CL Protease Inhibitors
Molekylær formel C31H39N5O7
Renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.