Få mere at vide
MP Biomedicals MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
Artikelnummer. 30280601 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Prøvetype:
Blod
Artikelnummer. Prøvetype
30280601 Blod
1 options
Artikelnummer. 30280601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07IMA001
 Begrænset vare
På lager
MPQuanti™ er baseret på detektion af fluorescens udsendt under en immunoassay med antigen-antistof-interaktion.
  • Time-resolved fluorescens immunoassay-analysator er et hurtigt, kvantitativt instrument, der tester kvantitative elementer som hjertemarkører, inflammationsmarkører, hormoner, vitamin D og diabetes.
  • Det er et automatisk in vitro diagnostisk apparat, der måler koncentrationen af analytter i blod-, serum- og plasmaprøver.
  • Immunofluorescensanalysatoren bør kun bruges af medicinske fagfolk til at udføre in vitro-diagnostik.
  • Den kan bruges i centrale laboratorier, ambulante / akutlaboratorier, kliniske afdelinger og andre medicinske servicepunkter såsom lokale medicinske punkter og fysiske undersøgelsescentre, og den kan også bruges i førhospitale førstehjælpsambulancer.
  • CE-mærket
  • Dedikeret til tidsopløst fluorescensimmunoassay
  • Kompatibel med forskellige prøvetyper: helblod, serum og plasma
  • Indbygget printer
  • Datalagring: mere end 10.000 testposter
  • Bredt udvalg af sprogsoftware
  • Til professionel in-vitro diagnostik
  • Enheden giver dig mulighed for at teste:
  • Hjertemarkører: CK-MB, Troponin I, Myoglobin og D-Dimer.
  • Inflammationsmarkører: C-reaktivt protein, Interleukin-6 og procalcitonin.
  • Diabetes og D-vitamin: HBA1c og 25-hydroxyvitamin D.
  • Hormoner: B-HCG, LH, Progesteron, Prolaktin, TSH, T3, , Gratis, Gratis T3 T4 T4.
Tekniske data
Type Nøjagtighedslæser
Prøvetype Blod
Hukommelse 10.000 testrekorder