Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MPP dihydrochloride
Beskrivelse
Selective, high affinity silent antagonist at ERα receptors. Displays > 200-fold selectivity for ERα over ERβ. Ki values are 2.7 and 1800 nM at ERα and ERβ receptors respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MPP dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 542.5 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 542.501 |