Få mere at vide
MPI-0479605, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471487
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471487 50 mg -
16467997 5 mg -
16440176 2 mg -
16405288 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16471487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12660
MedChemExpress MPI-0479605 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Mps1, with an IC50 of 1.8 nM.
MPI-0479605 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Mps1, with an IC50 of 1.8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MPI-0479605
Fysisk form Solid
CAS 1246529-32-7
Farve Gray
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H29N7O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 11 mg/mL (26.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CC(C=C(N1CCOCC1)C=C2)=C2NC3=NC4=C(N=CN4)C(NC5CCCCC5)=N3
Molekylvægt (g/mol) 407.51
Formel vægt 407.51
Procent renhed 99.13%