Få mere at vide
MPEG-2000-DSPE, TRC
Artikelnummer. 17941245
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941245 250 mg
17935055 100 mg
17932841 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17941245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM745845250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147867-65-0
Molekylær formel (C2H4O)nC43H84NO10P
Molekylvægt (g/mol) 872.1
Synonym α-[6-Hydroxy-6-oxido-1,12-dioxo-9-[(1-oxooctadecyl)oxy]-5,7,11-trioxa-2-aza-6-phosphanonacos-1-yl]-ω-methoxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)
IUPAC navn ethyl (E,4S)-2-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(4-phenylphenyl)pent-2-enoat
SMIL CC(C)(C)OC(N[C@H](/C=C(C)/C(OCC)=O)CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MPEG-2000-DSPE
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H31NO4/c1-6-29-23(27)18(2)16-22(26-24(28)30-25(3,4)5)17-19-12-14-21(15-13-19)20-10-8-7-9-11-20/h7-16,22H,6,17H2,1-5H3,(H,26,28)/b18-16+/t22-/m1/s1
Formel vægt 409.2253