Få mere at vide
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Slange Barb Body, Ikke-ventileret, Polysulfon
Tilslut til en koblingsindsats for hurtigt at skabe en steril væskebane
Brand: CPC (Colder) 50112-96
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. Tilslut til en hankoblingsindsats for nem medieoverførsel. Betjen den ergonomiske tommelfingerlås selv med behandskede hænder. Bland og match termineringsstørrelser for øget fleksibilitet. 0,375 tommer nominel strømningsbanestørrelseTekniske data
ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP | |
Polysulfon | |
25/Pk. | |
Lige | |
Rav farvetone |
3/8 tommer | |
-40 °F | |
132 °C | |
Polysulfon | |
Quick Disconnect Body with Lock x Hose Barb |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Slange Barb Body, Ikke-ventileret, Polysulfon > Slange Barb Body m/Lock PSU 3/8 tommer. Ikke-V
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion