Få mere at vide
Welch™ MPC 105 tp vakuumpumpe
Artikelnummer. 11856281 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Flowhastighed:
15 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11856281 15 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11856281 Leverandør Welch™ Leverandørnr. 41244302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15755.00 DKK
    13941.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 1813.37 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til ikke-flygtige opløsningsmidler og syrer
TP-flowhastighed 20L/min for ikke-flygtige opløsningsmidler og syrer 230V 50/60Hz 235 mm(w) x 140 mm(d) x 340 mm(h) vakuum >2 mbar Ilmvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 140 mm
Model- MPC 104 T
Vægt (metrisk) 7.1 kg
Flowhastighed 15 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 340 mm
Samlet bredde (metrisk) 235 mm
Pumpetype Vakuumpumpe
Maksimalt tryk <2 mbar
Spænding 230 V