Få mere at vide
Welch™ MPC 101 Z Vakuumpumpe
Artikelnummer. 11876234 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
255 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) unitSize
11876234 255 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11876234 Leverandør Welch™ Leverandørnr. 412522
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pumper til kemiske opgaver. Welch Ilmvac™ MPC 101 Z Vakuumpumper bruger PTFE og anden fluorholdig plast til de fugtede dele for at tillade aggressive opløsningsmiddel- og syredampe at blive pumpet.
  • Lav vægt og fremragende ergonomi
  • Gennemprøvet membranteknologi giver en dobbelt fordel for brugeren
  • ON/OFF-afbryder og intern termisk beskyttelseskontakt til motor, netkabel og stik
  • Bærehåndtag
  • Vibrationsisolerende fødder
  • MP-modeller leveres med og udstødningslyddæmper
  • MPC modeller leveres med gasballastventil
  • analytisk rent, oliefrit vakuum
  • Brugervenlig
  • Letvægts, robust design
  • Designet til permanent drift
  • Vedligeholdelsesfrit drivsystem og dokumenteret lang membranlevetid
  • Minimal driftsvibration
  • Bredt vakuum- og flowområde, der matcher applikationen
  • Overlegen kemisk resistens (MPC modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Motorhastighed 16,7/18 l/min.
Elektriske krav 230 V
Dybde (metrisk) 255 mm
Model- MPC 101 Z
Watt 60 w
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Flowhastighed 16,7/18 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 147 mm
Samlet bredde (metrisk) 195 mm
Pumpetype Vakuumpumpe
Maksimalt tryk <8 mbar
Spænding 230 V