Få mere at vide
Plum™ MP2000 dispenser
Artikelnummer. p-7159695
Bredde (metrisk):
130 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15761137
Brand: Plum™ P4251
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibelt dispensersystem til bag-in-box produkter (sæbe/håndrens/håndlotion). Velegnet til produktionsanlæg, værksteder, fødevareforarbejdning, tekniske gymnasier og grafiske industrier.
  • Hygiejnisk og pålideligt dispenserdesign
  • Nemt tilpasset til håndhygiejnekrav på den enkelte arbejdsplads
  • MP2000 produkter leveres i lufttætte pakker til forebyggelse af bakterievækst
  • Nem at montere, rengøre og genopfylde
  • Tekniske data
    Dybde (metrisk) 110 mm
    Bredde (metrisk) 130 mm
    Højde (metrisk) 300 mm
    Antal rum 1