Få mere at vide
Plum™ MP2000 dispenser
Artikelnummer. 15761137
Skift visning
Bredde (metrisk):
130 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) unitSize
15761137 130 mm Hver
15771137 230 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15761137 Leverandør Plum™ Leverandørnr. P4251
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibelt dispensersystem til bag-in-box produkter (sæbe/håndrens/håndlotion). Velegnet til produktionsanlæg, værksteder, fødevareforarbejdning, tekniske gymnasier og grafiske industrier.
  • Hygiejnisk og pålideligt dispenserdesign
  • Nemt tilpasset til håndhygiejnekrav på den enkelte arbejdsplads
  • MP2000 produkter leveres i lufttætte pakker til forebyggelse af bakterievækst
  • Nem at montere, rengøre og genopfylde
  • Tekniske data
    Dybde (metrisk) 110 mm
    Bredde (metrisk) 130 mm
    Højde (metrisk) 300 mm
    Antal rum 1