Få mere at vide
MP Biomedical™ Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Diagnostic Test Cards til COVID-19
Artikelnummer. 16650272 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 prøver
Artikelnummer. Mængde
16650272 25 prøver
1 options
Artikelnummer. 16650272 Leverandør MP Biomedical™ Leverandørnr. 07RDCOV19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2588.25 DKK
    2275.82 DKK / 25 tests
    Spare 312.43 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Diagnostic Test Cards to COVID-19 er en hurtig immunokromatografisk test designet til kvalitativ bestemmelse af IgG og IgM antistoffer mod 2019 ny coronavirus (2019-nCoV, SARS-CoV-2) i humant serum, plasma eller fuldblod.
  • En hurtig diagnostisk test til påvisning af IgG- og IgM-antistoffer mod COVID-19.
  • Hurtige resultater på 15 minutter og kræver ingen instrumenter.
  • Det er almindeligt accepteret, at IgM giver den første forsvarslinje under virusinfektioner, efterfulgt af generering af adaptive IgG-responser med høj affinitet for langtidsimmunitet og immunologisk hukommelse. Test af COVID-19 IgM og IgG antistoffer er derfor en effektiv metode til hurtig diagnosticering af COVID-19 infektion. Påvisning af COVID-19 IgM-antistoffer har en tendens til at indikere en nylig eksponering for COVID-19, hvorimod påvisning af COVID-19 IgG-antistoffer indikerer et senere infektionsstadium. Således er denne kombinerede antistoftest fra MP Biomedicals kunne også give oplysninger om infektionsstadiet.
Tekniske data
Nøjagtighed 96.8%
Indhold og opbevaring Opbevar testenheden ved 2 til 30 °C i den originale forseglede pose. Må ikke fryses.
CE-mærke CE-IVD
Detekterbare analytter COVID-19 IgG, IgM
Detektionsmetode Immunkromatografi
Prøvetype Serum, plasma, fuldblod
Følsomhed 87.8%
Engangs Engangsbrug
Inkluderer MP Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo testkort (x25), prøvebuffer, kapillarpipetter, brugsanvisning
Emballagetype 1 æske med 25 prøver
Mængde 25 prøver
Prøvestørrelse 2μ L
Forsendelsestilstand 2 °C til 30 °C
Specificitet 0.99
Test tid 15 min.