Få mere at vide
MP Biomedicals™ MP-MRC-5™ Medium, serumfri
Artikelnummer. 11414855 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11414855
Brand: MP Biomedicals™ 092013426
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Medium med meget lavt proteinindhold (90 ng/ml) udviklet specifikt til dyrkning af MRC-5-celler.
MP-MRC-5 medium blev udviklet specifikt til mikrobærerkultur af MRC-5-celler i produktionssystemer. Den er fuldstændig fri for animalske komponenter og indeholder meget lidt protein. MP-MRC-5 opnår væksthastigheder, der er overlegne i forhold til standard serum-suppleret medier. Tilpasning fra serum-suppleret medier er ikke nødvendig.
Anbefalet opbevaring
Store at +4°C. Protect from light. Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje MRC-5 celler
Klassifikation Meget lavt protein (< 90 ng/ml)
Form Væske
Produkttype Serumfrit medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Uorganiske salte, Essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, Peptidtilskud af vegetabilsk oprindelse, Vitaminer, Vækstfaktorer, Andre organiske forbindelser, Sporstoffer
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen animalske komponenter
Til brug med (applikation) Beregnet til brug som et produktionsmedium til at understøtte væksten af MRC-5-celler i agiterede (mikrobærer) kulturer
Mængde 1 L
pH 7
Indhold og opbevaring Opbevar kl+ 4 °C. Beskyt mod lys. Må ikke fryses.
Oversigt MP-MRC-5 Medium