Beskrivelse
- Magnet lavet af højenergi neodym
- Lille, stærk og nem at håndtere
- Til hurtige og effektive magnetiske adskillelser
- Designet gør det nemt at fjerne stativet fra magneten
- Rør kan placeres på shaker eller vortex under ekstraktionsprocessen
- God synlighed af prøver
- Op til 24 rør på 1,5 eller 2 ml
Opbevaring:
- Magnet:
- Opbevares tørt og køligt
- Brug aldrig> 50° C
- Rørstativ:
- Opbevares ved stuetemperatur
- Kan placeres med rør ved temp helt ned til -20° C i en begrænset periode
Rensning:
- Brug sammen med en af følgende løsninger:
- 70% (v/v) isopropylalkohol
- 1 % (v/v) natriumhypochloritopløsning (blegemiddel)
- 0,1 N HCl-opløsning
Bemærkninger:
- Undgå langvarig eksponering af stativet for vand eller vandige opløsninger
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 24 x 1,5 eller 2 ml rør |
| Indhold og opbevaring | Opbevar magneten på et tørt, køligt sted, Opbevar stativet ved stuetemperatur |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med Magbeads FastDNA™ sæt, rør |
| Produkttype | Magnetisk stativ |