Få mere at vide
MP Biomedicals™ YPD (YEPD) Agar, pulver
Artikelnummer. 11337759 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 g
Artikelnummer. Mængde
11337759 1000 g
1 options
Artikelnummer. 11337759 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 114001232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.64 DKK
    1810.11 DKK / 1kg
    Spare 230.53 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Rigt medium til vækst af S. cereviseae i flydende medium
  • Indeholder dextrose, pepton og gærekstrakt
  • Bulk pulver emballage
Formulering
  • Indhold/liter: 20g pepton, 10g gærekstrakt, 20g dextrose
Gærcellekultur
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Pulver
Grad Molekylær biologi
Produkttype Agar
Formulering Kasein Peptone type-M 20g/L, Gærekstrakt 10g/L, Dextrose 20g/L
Til brug med (applikation) Til vækst af Saccharomyces cerevisiae i flydende medium
Mængde 1000 g