Få mere at vide
MP Biomedicals™ YNB, Pulveriseret Medie: Uden Ammoniumsulfat
Artikelnummer. 11347809 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
227 g
454 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
227g
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347809 454 g 454g
11337809 227 g 227g
11357809 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347809 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 114027022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3105.00 DKK
    2954.14 DKK / 454g
    Spare 150.86 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kan fremstilles ved at tilføje en kulstofkilde, de passende aminosyrer og agar om nødvendigt
  • Nitrogenbaseret gær
Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Pulver
Medietype YNB
Produkttype Dehydreret kulturmedie
Formulering Nitrogenkilde: Ammoniumsulfat 5000mg/L; Vitaminer: Biotin 0,002mg/L, Calcium Pantothenate 0,4mg/L, Folinsyre 0,002mg/L, Inositol 2mg/L, Niacin 0,4mg/L, P-Aminobenzoesyre 0,2mg/L, Pyridoxin4 Hydrochloride/L. 0,2 mg/l, thiaminhydrochlorid 0,4 mg; Sporstoffer: borsyre 0,5 mg, kobbersulfat 0,04 g, kaliumjodid 0,1 mg, jernklorid 0,2 mg, mangansulfat 0,4 mg, natriummolybdat 0,2 mg, zinksulfat 0,4 mg; Salte: Magnesiumsulfat 500mg, Natriumchlorid 100mg, Kaliumphosphat monobasisk 1000mg, Calciumchlorid 100mg
Til brug med (applikation) Til kraftig vækst af Saccharomyces cerevisiae
Mængde 454 g